Learn More
Gibco™ Triptona Bacto™
Código de producto. 16269751 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16269751 10 kg cada uno
16259751 2 kg 2 Kg
16279751 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16269751 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 211701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Digestión pancreática de caseína de origen animal.
  • La triptona Bacto es un hidrolizado pancreático de caseína de origen animal
  • Se incluye en las aplicaciones manuales de los métodos estándar y se engloba en la sección de reactivos de la Farmacopea de los Estados Unidos, puesto que cumple las especificaciones de un hidrolizado pancreático de caseína, uno de los componentes de muchos de los medios que se enumeran
  • El perfil nutricional de este suplemento es único, ya que proporciona numerosos nutrientes
  • Los clientes han utilizado este suplemento en aplicaciones de fermentación y han demostrado que respalda con éxito el crecimiento de muchas especies bacterianas durante la producción de vacunas para la salud animal
  • Esto incluye Escherichia coli, Fusobacterium y Agrobacterium cuando se utilizan junto con el extracto de levadura de Bacto
  • Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados, entre 2 °C y 25 °C
Características:
  • Digestión pancreática de caseína
  • Se ha desarrollado durante la investigación de una peptona especialmente adecuada para la elaboración de indol mediante bacterias
  • Suplemento nutricional de origen animal
Entre las aplicaciones de la triptona Bacto se incluyen:
  • Buen funcionamiento en aplicaciones de fermentación
  • Se usa con microorganismos comunes como Escherichia coli, así como con microorganismos poco comunes, tales como la diatomea Nitzschia laevis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad LUO, MUO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios bacterianos
Formato Balde
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo deshidratados
Línea de productos Bacto
Cantidad 10 kg
Fuente Origen animal