Learn More
BD Sistema de cierre de heridas Autoclip™
Código de producto. 17275043
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Clip para heridas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17275043 Clip para heridas paquete de 1000
1 options
Código de producto. 17275043 Proveedor BD N.º de proveedor 427631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    480.23€ / paquete de 1000
    Ahorro 151.77€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Ideal para su uso en animales de laboratorio o en cirugía veterinaria
Clips para heridas
  • Clips para heridas Autoclip no estériles de 9 mm; 20 clips dobles de acero inoxidable por rack; 100 clips (5 racks) por caja, 10 cajas por caja
Nota: Los artículos se puede
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Clip para heridas
Esterilidad No estéril
Longitud (imperial) 0,354 in
Longitud (métrico) 0,9 cm
Cantidad 100/paq.
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en animales de laboratorio o en cirugía veterinaria