Learn More
BD Kit de apoptosis, daño en el ADN y proliferación celular
Catalog No. 15821759 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Packungsgröße:
cada uno
Catalog No. Cantidad Packungsgröße
15821759 50 pruebas cada uno
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15821759 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 562253
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Parte A del kit:
  • PerCP-Cy5.5 de ratón anti-BrdU
  • Alexa Fluor™ 647 de ratón Anti-H2AX (pS139)
  • Anticuerpo PE de ratón anti-PARP disociada (Asp214)
  • Solución de fijación/permeabilización de Cytofix/Cytoperm
  • Tampón Perm/Wash (10X)
  • Tampón de permeabilización Cytofix/Cytoperm Plus
  • DAPI
Parte B del kit:
  • BrdU (10 mg/ml)
  • ADNasa
Diseñado con la inclusión de anticuerpos fluorescentes específicos para BrdU incorporada, H2AX fosforilada (γH2AX) y PARP disociada
La citometría de flujo multiparámetro proporciona una potente herramienta para resolver los mecanismos mediante los cuales las células individuales de poblaciones de células homogéneas o mixtas mantienen la viabilidad, entran y progresan a través del ciclo celular o pasan por la muerte celular. Estas sondas, junto con protocolos optimizados, permiten el análisis citométrico de flujo multicolor de la proliferación, el daño en el ADN y la apoptosis, respectivamente, por células individuales dentro de las muestras.
  • Consiste en un kit de apoptosis, daño en el ADN y proliferación celular (parte A) y kit de apoptosis, daño en el ADN y proliferación celular (parte B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento Parte A del kit: 4 °C y parte B del kit: de -80 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo, Proliferación celular
Cantidad 50 pruebas
Reactividad Humano
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.