Learn More
BD Kit de detección de apoptosis (APO-Direct)
Código de producto. 15858678 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15858678 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 15858678 Proveedor BD N.º de proveedor 556381
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Includes
FITC-dUTP, tampón de tinción de PI/ARNasa, tampón de reacción, tampón de aclarado, tampón de lavado, enzima TdT, células de control negativo, células de control positivo
Método de tinción en un solo paso para marcar roturas de ADN para detectar células apoptóticas mediante citometría de flujo.
  • Los reactivos se suministran para procesar 50 pruebas
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Kit
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Formulario Líquidos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BD Pharmingen APO-DIRECT Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: arsenic compounds, ethanol