Learn More
Kit de flujo APC BrdU, 200 pruebas, BD
Código de producto. 15829098 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 × 50 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15829098 4 × 50 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15829098 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 557892
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Incluye 65 μl de anticuerpo anti-BrdU conjugado con APC.
Proporciona reactivos para la tinción inmunofluorescente de BrdU con un protocolo, compatible con el uso de anticuerpos fluorescentes adicionales específicos para otras moléculas celulares. Se utiliza con anticuerpos anticitocinas fluorescentes en análisis de células de cultivo tras estimulación mitogénica in vitro de poblaciones de células linfoides quiescentes.
  • Consta de un citómetro de flujo con un láser de 488 nm capaz de detectar 7-AAD y un láser de 633 a 640 nm láser capaz de detectar APC.
  • El procedimiento de tinción incluye el paraformaldehído fijador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Nº de pruebas 200
Incluye Un vial de 65 μl de anticuerpo anti-BrdU conjugado con APC, un frasco de 25 ml de tampón Cytofix/Cytoperm™, dos frascos de 25 ml de tampón Perm/Wash™ (10 X), un frasco de 10 ml de Cytoperm™
Cantidad 4 × 50 pruebas
Aplicación validada RUO
Tipo de producto Kit de flujo de BrdU APC