Learn More
BD Kit de detección de HRP de Ig de antirrata
Código de producto. 15816478 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15816478 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 15816478 Proveedor BD N.º de proveedor 551013
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Includes
Ig biotinilada de cabra antirrata, tampón diluyente de anticuerpos, estreptavidina-peroxidasa de rábano picante (SAv-HRP), tampón DAB y cromógeno DAB
Diseñado para la tinción inmunohistoquímica de secciones congeladas fijadas con acetona, secciones de parafina fijadas con formol o zinc y citocentrifugados/frotis
  • Se utiliza con cualquier anticuerpo primario purificado
  • Proporciona la máxima reactividad
  • Contiene estabilizadores de proteínas para mejorar la reactividad de los anticuerpos
  • Los agentes bloqueantes reducen la tinción no
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Requisitos de almacenamiento 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica, Tinción inmunohistoquímica
Cantidad 1 kit