Learn More
BD Kit de detección de HRP de Ig de antirratón
Código de producto. 15896468 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15896468 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 15896468 Proveedor BD N.º de proveedor 551011
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Includes
Igs biotiniladas de cabra antirratón, tampón diluyente de anticuerpos, estreptavidina-peroxidasa de rábano picante (SAv-HRP), tampón DAB y cromógeno DAB
Diseñado para la tinción inmunohistoquímica de secciones congeladas fijadas con acetona, secciones de parafina fijadas con formol o zinc y citocentrifugados/frotis
  • Detecta moléculas dentro de un microambiente tisular.
  • La expresión de la proteína puede estudiarse en relación con el tejido o. compartimentos de celdas.
  • También se pueden evaluar los cambios debidos a estímulos normales o patológicos.
  • La detección de un anticuerpo ligado al antígeno puede realizarse por métodos directos o indirectos.
  • Tamaño: 200 pruebas
  • Estado normativo: RUO
Inmunohistoquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Requisitos de almacenamiento 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica, Tinción inmunohistoquímica
Cantidad 1 kit