Learn More
BD Anexina V-V450
Código de producto. 15890249 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15890249 50 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 15890249 Proveedor BD N.º de proveedor 560506
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Sirve como sonda sensible para el análisis citométrico de flujo de células que se someten a apoptosis.
Identifica la apoptosis en una etapa más temprana que los ensayos basados en cambios nucleares como la fragmentación de ADN.
  • Formato: V450
  • Volumen por prueba: 5 μl
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 pruebas
Volumen de muestra 5 μl
Tampón de almacenamiento Solución de tampón acuosa que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Para uso exclusivo en investigación