Learn More
BD Anexina V-PE
Descripción
- Formato: PE
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 pruebas |
| Volumen de muestra | 5 μl |
| Tampón de almacenamiento | Solución de tampón acuosa que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Para uso exclusivo en investigación