Learn More
BD Anexina V-PE
Código de producto. 12860460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
200 pruebas
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12860460 100 pruebas cada uno
10092374 200 pruebas cada uno
15840609 25 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12860460 Proveedor BD N.º de proveedor 556422
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Sirve como sonda sensible para el análisis citométrico de flujo de células que se someten a apoptosis.
  • Formato: PE
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 pruebas
Volumen de muestra 5 μl
Tampón de almacenamiento Solución de tampón acuosa que contiene 0,2 % de BSA y 0,09 % de azida sódica
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Formulario Líquidos
Para uso exclusivo en investigación