Learn More
BD Anexina V: Kit II de detección de apoptosis de FITC
Código de producto. 15818738 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15818738 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 15818738 Proveedor BD N.º de proveedor 556570
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Includes
Anexina V de recombinante purificada, anexina V-FITC, solución de tinción de yoduro de propidio, tampón de unión de anexina V
La tinción precede a la pérdida de integridad de la membrana durante las últimas etapas de muerte celular que resultan de cualquiera de los procesos apoptóticos o necróticos.
  • La tinción precede a la pérdida de integridad de la membrana durante las últimas etapas de muerte celular que resultan de cualquiera de los procesos apoptóticos o necróticos.
  • Componentes: anexina V de recombinante purificada, anexina V-FITC, solución de tinción de yoduro de propidio, tampón de unión de anexina V 10X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento de 4 °C
N.º de reacciones 100 pruebas
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Conjugado FITC
Formulario Líquidos