Learn More
BD Anexina V: Kit I de detección de apoptosis de FITC
Código de producto. 15868728 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15868728 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 15868728 Proveedor BD N.º de proveedor 556547
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Includes
Anexina V-FITC, solución de tinción de yoduro propidio, tampón de unión de anexina V.
La tinción precede a la pérdida de integridad de la membrana durante las últimas etapas de muerte celular que resultan de cualquiera de los procesos apoptóticos o necróticos.
  • Se caracteriza por ciertos rasgos morfológicas, incluyendo la pérdida de asimetría y unión de la membrana plasmática, la condensación del citoplasma y el núcleo, y la división internucleosomal del ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Conjugado FITC
Formulario Líquidos