Descripción
- Compuesto por 0,2 μm de HEPES 0,1M de filtrado estéril (pH 7.4), 1,4M NaCl y solución de CaCl2 de 25 mm
- La solución de trabajo 1X debe prepararse diluyendo el concentrado 10X
- La solución restante 1X al final del experimento debe ser descartada
- Formato: Tampón
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacene a °4 C. |
Para uso exclusivo en investigación