Learn More
BD Estreptavidina-AKP
Código de producto. 15886468
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
15886468 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15886468
Marca: BD 551008
Enzima prediluida, lista para servir, cómoda de usar, que proporciona una amplificación de señal óptima y detección de un antígeno
  • Tampón de almacenamiento: Solución acuosa tamponada que contiene BSA, estabilizador de proteínas y ≤ 0,09 % de azida sódica.
Inmunohistoquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Cantidad 50 mL
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
Para uso exclusivo en investigación.