Learn More
BD Solución de tinción 7-AAD
Código de producto. 15819828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
15819828 2 mL cada uno
1 options
El 7-AAD es un posible carcinógeno. Evite el contacto con los ojos y la piel. Use ropa de protección adecuada, guantes y protección para los ojos y la cara.
Código de producto. 15819828 Proveedor BD N.º de proveedor 559925
El 7-AAD es un posible carcinógeno. Evite el contacto con los ojos y la piel. Use ropa de protección adecuada, guantes y protección para los ojos y la cara.
Tinte práctico y listo para usar ácido nucleico que puede usarse en lugar de yoduro de propidio (PI)
  • 7-AAD: 7-Amino-actinomicina D
  • Formato: Solución
  • Se puede utilizar junto con la ficoeritrina (PE) y anticuerpos monoclonales marcados con isotiocianato de fluoresceína (FITC) en análisis de 2-color
  • Solapamiento espectral mínimo entre las emisiones de fluorescencia 7-AAD, PE y FITC
  • Rango de detección: rango rojo lejano del espectro
  • Tampón de almacenamiento: Solución acuosa tamponada que contiene suero fetal bovino y sodio de azida al ≤ 0,09 %
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se puede utilizar junto con la ficoeritrina (PE) y anticuerpos monoclonales marcados con isotiocianato de fluoresceína (FITC) en análisis de 2-color
Cantidad 2 mL
Tipo de producto Solución de tinción 7-AAD
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para uso exclusivo en investigación.