Learn More
BD 1063 Diclorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine Dihydrochloride |
| CAS | 206996-13-6 |
| Fórmula molecular | C13H20Cl4N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | BD 1063 Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18Cl2N2.2ClH/c1-16-6-8-17(9-7-16)5-4-11-2-3-12(14)13(15)10-11;;/h2-3,10H,4-9H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN1CCN(CCc2ccc(Cl)c(Cl)c2)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(3,4-diclorofenil)etil]-4-metilpiperazina;diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 346.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.0381 |