Learn More
BD Diclorhidrato de 1063-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine-d8 Dihydrochloride |
| CAS | 1246819-69-1 |
| Fórmula molecular | C13 D8 H10 Cl2 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | BD 1063-d8 Dihydrochloride, 1-[2-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine-d8 Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18Cl2N2/c1-16-6-8-17(9-7-16)5-4-11-2-3-12(14)13(15)10-11/h2-3,10H,4-9H2,1H3/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCc2ccc(Cl)c(Cl)c2)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-[2-(3,4-diclorofenil)etil]-4-metilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 281.251 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.135 |