Learn More
BD-1047 dihydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16487248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487248 10 mg 10 miligramos
16453267 50 mg 50 miligramos
16449777 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16487248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16996A
MedChemExpress BD-1047 (dihydrobromide) is a selective functional antagonist of sigma-1 receptor, shows antipsychotic activity in animal models predictive of efficacy in schizophrenia.
BD-1047 (dihydrobromide) is a selective functional antagonist of sigma-1 receptor, shows antipsychotic activity in animal models predictive of efficacy in schizophrenia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BD-1047 dihydrobromide
Forma física Solid
CAS 138356-21-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H22Br2Cl2N2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (57.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (57.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCN(CCC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C.[H]Br.[H]Br
Peso molecular (g/mol) 437.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.04
Porcentaje de pureza 98.14%