Learn More
Thermo Scientific™ BcuI (SpeI) (10 U/μl)
Código de producto. 10589310 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2000 U
400 U
Tamaño de la unidad:
2000 unidades
400 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10589310 400 U 400 unidades
10599310 2000 U 2000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10589310 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER1251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.00€
    74.65€ / 400 unidades
    Ahorro 14.35€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Corte en sitios A^CTAGT con la enzima de restricción Bcul (Spel), que funciona mejor a 37 °C con el tampón Tango (isosquizómeros: AhlI, SpeI).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima BcuI (SpeI)
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor No
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 400 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional