Learn More
BCTC, MedChemExpress
Código de producto. 16493907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493907 50 mg 50 miligramos
16480448 5 mg 5 miligramos
16427988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19960
MedChemExpress BCTC is a potent and specific inhibitor of transient receptor potential cation channel subfamily M member 8 (TRPM8) in prostate cancer (PCa) DU145 cells.
BCTC is a potent and specific inhibitor of transient receptor potential cation channel subfamily M member 8 (TRPM8) in prostate cancer (PCa) DU145 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BCTC
CAS 393514-24-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25ClN4O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (134.09 mM)
SMILES O=C(N1CCN(C2=NC=CC=C2Cl)CC1)NC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3
Peso molecular (g/mol) 372.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.89
Porcentaje de pureza 97.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death