Learn More
Berkshire™ BCR™ Nylon Forros de guante, dedos completos
Codice prodotto. 17164824 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tamaño
17164824 XL
17154824 Pequeño
17144824 Medio
17134824 Grande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17164824 Fornitore Berkshire™ N. del fornitore BGL7.200XLB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.00€
    448.02€ / 200 pares
    Ahorro 75.98€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Nylon Los forros de guantes para dedos completos protegen las manos y mejoran la comodidad del operador. Fabricados en nylon 100% tejido, estos forros reutilizables y sin costuras proporcionan cobertura completa para los dedos, reducen el sudor y soportan un uso prolongado bajo guantes de sala limpia.
  • Aumentan la comodidad del operario.
  • Reducen en gran medida la sudoración y evitan la dermatitis de contacto asociadas con el uso de látex, uretano, PVC, nitrilo y otros guantes de manipulación química.
  • Los revestimientos pueden lavarse y reutilizarse repetidamente.
  • 100% nailon de punto, el de punto simple es más fino y cómodo.
  • Nylon Los forros son más pesados y duraderos y pueden aguantar más lavados de la colada.
  • El diseño de dedos completos permite una protección total para los usuarios de guantes más sensibles.
  • Reutilizable, ambidiestro, construcción sin costuras.
  • Para su uso en laboratorios y entornos de fabricación.
  • Puede usarse solo como guantes de inspección para evitar huellas dactilares en placas de circuito, cristalería, lentes, ópticas y otras superficies críticas.
  • Nylon proporciona una barrera fina para el procesamiento húmedo y relacionado con la temperatura.
  • Adecuado en cualquier ISO clase de sala limpia cuando se lleva bajo un guante de nitrilo, látex, vinilo, neopreno u otro tipo.
Specifica
Estructura Punto Simple
Coating Material Sin revestimiento
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Latex Free Sí
Material Nylon
Tipo de producto Forros completos de guante
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Modelo Dedo completo Nylon
Estilo de dedo Completa
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, Fabricación, Guantes, ISO Sala limpia de clase, Procesamiento húmedo/temporal
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Rojo
Estilo de puño de los guantes Tejido
Color hem. Rojo
Tipo de empaquetado A granel
Serie BCR Revestimientos de guantes
Línea de productos BCR Forros para guantes para sala limpia
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.