Descripción
- Fabricados con 100 % de poliéster tejido de filamento continuo
- Protegen contra la irritación de látex, uretano, PVC y otros guantes para manipulación de productos químicos
- El estilo de medio dedo permite el uso táctil al mismo tiempo que absorbe la humedad de las palmas
- Absorbe la humedad
- Sin costuras
- Lavables
- Ambidiestros
- Puños codificados por colores
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Single Knit |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | White |
| Desechables | Reusable |
| Hand | Ambidextrous |
| Material | Nylon |
| Tamaño | Small |
| Estilo de dedo | Full |
| Para utilizar con (aplicación) | Wet/Temperature-Related Processing, Preventing Contact Dermetitis and Perspiration |
| Estilo de puño de los guantes | Knit |
| Mostrar más |