Learn More
Berkshire™ BCR™ Single-Knit Nylon Full-Finger Cleanroom Glove Liners
Single-knit nylon construction is thin and comfortable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
Marca: Berkshire™ BGL7.200MB
Descripción
- Fabricados con 100 % de poliéster tejido de filamento continuo
- Protegen contra la irritación de látex, uretano, PVC y otros guantes para manipulación de productos químicos
- El estilo de medio dedo permite el uso táctil al mismo tiempo que absorbe la humedad de las palmas
- Absorbe la humedad
- Sin costuras
- Lavables
- Ambidiestros
- Puños codificados por colores
Especificaciones
| Single-Knit | |
| White | |
| Ambidextrous | |
| Medium | |
| Wet/Temperature-Related Processing, Preventing Contact Dermetitis and Perspiration | |
| Orange |
| Uncoated | |
| No | |
| Nylon | |
| Full | |
| Knit | |
| BGL7 |