Learn More
Berkshire™ BCR™ Caletines de sala limpia, a granel
Código de producto. 17848984 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Un solo uso
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17848984 Un solo uso cada uno
1 options
Código de producto. 17848984 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor BCRSOCKB2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3039.75€
    2036.57€ / paquete de 1
    Ahorro 1003.18€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Mejora la comodidad del operador y el control de contaminación con calcetines de sala limpia hechos con un 96% de nylon microdenier y un 4%. Lycra Los calcetines de talla única proporcionan gestión de la humedad, baja caída de fibra, un uso suave durante todo el día y un rendimiento autoclavable.
  • Hecho con 96% de nylon microdenier y 4% Lycra
  • Talla única
  • Extremadamente suaves y cómodos
  • BCR™ Los calcetines de sala limpia son más de 1.000 veces más limpios que los calcetines normales de algodón/poliéster
  • Esterilizables en autoclave (121 °C durante 30 minutos)
  • Color: blanco
  • Tecnología avanzada para la gestión de la humedad extrema
  • Fabricados con una técnica especial sin costuras, de filamento continuo y sin deshilachar
  • Diseñado y fabricado principalmente para aplicaciones de salas limpias
  • Baja diseminación de fibra
  • Reducción del desgaste de los calcetines por el uso prolongado debido a los aceites y el sudor.
  • Frescor y refrigeración de larga duración para el operario.
  • Reducción del olor causado por el sudor de los pies.
  • Proporciona la suavidad del microdenier para la comodidad del operador
  • Diseñados para ofrecer comodidad durante todo el día.
  • Cumple los requisitos del Anexo 1 de la UE GMP sección 7.14
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Anexo 1 de la UE GMP sección 7.14
Color Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Sala limpia
Sexo Unisex
Material 288 pares/pk., 2 sobres/cs.
Tipo de costura De una pieza
Tamaño Talla única
Desechables Uso limitado
Esterilidad No estéril
Cantidad de embalaje A granel
Tipo de producto De una pieza