Learn More
Berkshire International BCR™ Aluminium Cleanroom Flat Mops with Plastic Eye Clips
Tienda Berkshire ProductosDescripción
- Clean, light and durable
- High quality anodized aluminum
- Autoclavable
- Plastic eyes for wiper attachment for BCR.MOP4.10
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleanroom Mop |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Desechables | Reusable |
| Color-coded | No |
| Material | Anodized Aluminum |