Learn More
BCI-121, MedChemExpress
Código de producto. 16498018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16498018 10 mg 10 miligramos
16463736 25 mg 25 miligramos
16457796 100 mg 100 miligramos
16433947 50 mg 50 miligramos
16400488 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16498018
Marca: Medchem Express HY21972
MedChemExpress BCI-121 is a SMYD3 inhibitor that impairs the proliferation of cancer cell.
BCI-121 is a SMYD3 inhibitor that impairs the proliferation of cancer cell.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BCI-121
CAS 432529-82-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18BrN3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.93 mM)
SMILES NC(C1CCN(CC(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 340.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.22
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death