Learn More
Tocris Bioscience™ BCH
Descripción
BCH is an inhibitor of L-type amino acid transporter LAT1. Suppresses growth and induces apoptosis via activation of caspases in KB, Saos2 and C6 cancer cell lines.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Tipo de producto | BCH |
| Peso molecular | 155.2 |
| Inhibidores | BCH |
Para uso exclusivo en investigación