Learn More
MedChemExpress BCECF-AM
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Peso molecular | 820.7 g/mol |
| CAS | 117464-70-7 |