Learn More
MedChemExpress BCECF
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (120.09 mM; Need ultrasonic) |
| Peso molecular | 520.44 g/mol |
| CAS | 85138-49-4 |
| Sinónimo | 2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein |