Learn More
MedChemExpress BCDA
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 3252-36-6 |
| Solubilidad | Ethanol : ≥ 100 mg/mL (346.58 mM) |
| Sinónimo | 5-bromo-4-chloroindoxyl acetate |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Cantidad | 100 mg |
| Peso molecular | 288.53 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 99.0% |
| Condiciones de envío | Room temperature |