missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BCAS3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16529461
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16529461 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16529461 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA596622

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LAGLVPPGSP GPITRHGSYD SLASDHSGQE DEEWLSQVEI VTHTGPHRRL WMGPQFQFKT IHPSGQTTVI SSSSSVLQSH GPSDTPQPLL DFDTDDLDLN SLRIQPVRSD PVSMPGSSRP VSDRRGVSTV IDAASGTFDR SVTLLEVCGS WPEGFGLRHM SSMEHTEEGL RERLADAMAE SPSRDVVGSG TELQREGSIE TLSNSSGSTS GSIPRNFDGY RSPLPTNESQ PLSLFPTGFP; Positive Samples: HeLa, BT474, Rat brain; Cellular Location: Cytoplasm, Nucleus, cytoskeleton.

BCAS3 is physically associated with histone H3 and histone acetyltransferase complex protein P/CAF (p300/CBP-associated factor) and possesses histone acetyltransferase activity. In breast cancer, several chromosomal sites frequently undergo amplification, implicating the location of genes important for tumor development and progression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCAS3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.54 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica BCAS3
N.º de referencia del gen Q8CCN5, Q9H6U6
Alias de gen 1500019F07Rik; 2610028P08Rik; AU021018; BC028339; Bcas3; BCAS3, microtubule associated cell migration factor; BCAS4/BCAS3 fusion; breast carcinoma amplified sequence 3; breast carcinoma amplified sequence 4/3 fusion protein; breast carcinoma-amplified sequence 3; Breast carcinoma-amplified sequence 3 homolog; GAOB1; K20D4; MAAB; Maab1 protein; metastasis associated antigen of breast cancer; protein Maab1; protein rudhira; RGD1560788; Rudhira
Símbolos de los genes BCAS3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 674-913 of human BCAS3 (NP_0601493).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192197, 363662, 54828
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.