missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BCAS3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16351285
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16351285 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16351285 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA584332

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PRRPSRCTGG VVVRPQAVTE QSYMESVVTF LQDVVPQAYS GTPLTEEKEK IVWVRFENAD LNDTSRNLEF HEIHSTGSEP PLLIMIGYSD GMQVWSIPIS GEAQ Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 21%.

BCAS3 is physically associated with histone H3 and histone acetyltransferase complex protein P/CAF (p300/CBP-associated factor) and possesses histone acetyltransferase activity. In breast cancer, several chromosomal sites frequently undergo amplification, implicating the location of genes important for tumor development and progression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCAS3
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.7 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica BCAS3
N.º de referencia del gen Q9H6U6
Alias de gen 1500019F07Rik; 2610028P08Rik; AU021018; BC028339; Bcas3; BCAS3, microtubule associated cell migration factor; BCAS4/BCAS3 fusion; breast carcinoma amplified sequence 3; breast carcinoma amplified sequence 4/3 fusion protein; breast carcinoma-amplified sequence 3; Breast carcinoma-amplified sequence 3 homolog; GAOB1; K20D4; MAAB; Maab1 protein; metastasis associated antigen of breast cancer; protein Maab1; protein rudhira; RGD1560788; Rudhira
Símbolos de los genes BCAS3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human BCAS3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105064).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54828
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.