Learn More
MedChemExpress BCA
Código de producto. 16441569
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16441569 1 g 1 g
16459447 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16441569
Marca: MedChemExpress HY15908
MedChemExpress BCA is 2,2-Biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt; Determination of Cu and protein assay.
Especificaciones
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room temperature
Requisitos de almacenamiento 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Sinónimo Disodium bicinchoninate
CAS 979-88-4
Peso molecular 388.28 g/mol
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (257.55 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 15.3 mg/mL (39.40 mM; Need ultrasonic and warming)