Learn More
BC-1382, TRC
Código de producto. 30338239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338239 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30338239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB12935350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(benzenesulfonyl)-N-[(2S)-1-[(2-methoxyphenyl)methylamino]-1-oxopropan-2-yl]piperidine-4-carboxamide
CAS 1013753-99-5
Fórmula molecular C23 H29 N3 O5 S
Cantidad 50 mg
Sinónimo BC-1382, N-[(1S)-2-[[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-1-(phenylsulfonyl)-4-piperidinecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N3O5S/c1-17(22(27)24-16-19-8-6-7-11-21(19)31-2)25-23(28)18-12-14-26(15-13-18)32(29,30)20-9-4-3-5-10-20/h3-11,17-18H,12-16H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,28)/t17-/m0/s1
SMILES COc1ccccc1CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)C2CCN(CC2)S(=O)(=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-(bencenosulfonil)-N-[(2S)-1-[(2-metoxifenil)metilamino]-1-oxopropan-2-il]piperidina-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 459.558
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.183