Learn More
BC 11 Hidrobromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbamimidothioic Acid (4-Boronophenyl)methyl Ester Hydrobromide |
| CAS | 443776-49-6 |
| Fórmula molecular | C8H11BN2O2S . HBr |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | BC 11 Hydrobromide, Carbamimidothioic Acid (4-Boronophenyl)methyl Ester Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11BN2O2S.BrH/c10-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13;/h1-4,12-13H,5H2,(H3,10,11);1H |
| SMILES | Br.NC(=N)SCc1ccc(cc1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido [4-(carbamimidoilsulfanilmetil)fenil]borónico; bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 290.98 |