Learn More
BC 11 Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30330915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30330915 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30330915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB12934850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Carbamimidothioic Acid (4-Boronophenyl)methyl Ester Hydrobromide
CAS 443776-49-6
Fórmula molecular C8H11BN2O2S . HBr
Cantidad 50 mg
Sinónimo BC 11 Hydrobromide, Carbamimidothioic Acid (4-Boronophenyl)methyl Ester Hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11BN2O2S.BrH/c10-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13;/h1-4,12-13H,5H2,(H3,10,11);1H
SMILES Br.NC(=N)SCc1ccc(cc1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido [4-(carbamimidoilsulfanilmetil)fenil]borónico; bromhidrato
Peso molecular (g/mol) 290.98
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.