Learn More
BBT594, MedChemExpress
Código de producto. 16483647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483647 50 mg 50 miligramos
16467638 10 mg 10 miligramos
16447546 100 mg 100 miligramos
16440108 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18840
MedChemExpress BBT594 is a potent receptor tyrosine kinase RET inhibitor, used for cancer treatment.
BBT594 is a potent receptor tyrosine kinase RET inhibitor, used for cancer treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BBT594
CAS 882405-89-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30F3N7O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo NVP-BBT594
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (57.94 mM)
SMILES O=C(N1CCC2=C1C=CC(OC3=NC=NC(NC(C)=O)=C3)=C2)NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 569.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.58
Porcentaje de pureza 96.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease