Learn More
Brady™ Impresora de firma y etiquetado BBP33
Código de producto. 15177123
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Impresora de etiquetas basada en PC
Impresora de etiquetas para Reino Unido
Impresora de rótulos y etiquetas
Tipo de software:
Brady Workstation, LabelMark, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros, CodeSoft
LabelMark
LabelMark y software MarkWare
MarkWare
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tipo de software unitSize
15177123 Impresora de rótulos y etiquetas Brady Workstation, LabelMark, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros, CodeSoft cada uno
15107133 Impresora de rótulos y etiquetas Brady Workstation, LabelMark, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros, CodeSoft cada uno
15147133 Impresora de etiquetas para Reino Unido LabelMark y software MarkWare cada uno
15117133 Impresora de etiquetas basada en PC LabelMark cada uno
15187123 Impresora de etiquetas para Reino Unido MarkWare cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15177123 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 711071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La etiquetadora BBP33 es una impresora de etiquetas industrial simple, potente y rápida. Esta etiquetadora ofrece un funcionamiento sin problemas con una configuración automática de las etiquetas, sin calibración, sin ajuste de sensores y sin desperdicio de etiquetas. La impresora BBP33 también facilita el cambio de materiales. Con etiquetas para cartuchos y cintas “drop-in” infalibles, todo lo que el usuario tiene que hacer es colocar el cartucho, bloquearlo y empezar a escribir. La BBP33 imprime en la primera etiqueta y producirá identificación para una variedad de aplicaciones que incluyen identificación de cables y paneles, etiquetas de seguridad y arcos eléctricos, placas de clasificación y etiquetas de placas de circuitos, etiquetas de instalaciones de línea de producción, marcadores de tuberías, etiquetas 5S y mucho más.
  • Cartuchos de material fáciles de cargar sin necesidad de calibración (en aproximadamente 15-20 segundos)
  • Imprime etiquetas con una anchura de entre 12,7 y 101,6 mm (de 0,5 a 4 pulg.)
  • Amplia selección de cintas, etiquetas y cintas adhesivas de color duraderas también disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de rótulos y etiquetas
Tipo de pantalla Pantalla LCD monocolor
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (métrico) 230,6 mm
Altura (métrico) 241,60 mm
Fondo (métrico) 304,80 mm
Dimensiones (L x An) 106,00 mm
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Esta impresora de etiquetas BBP33 viene en una caja de cartón. Se suministra con un cable de alimentación, un cable USB, un CD de controladores, un kit de limpieza, un CD del producto y una guía de inicio rápido
Idiomas Alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, húngaro, inglés, italiano, neerlandés, noruego (Bokmål), polaco, portugués, rumano, ruso, sueco y turco
Memoria 4 GB
Velocidad de impresión 100 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Workstation, LabelMark, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros, CodeSoft
Tipos de conector Cable de alimentación para Europa continental o Reino Unido, USB, Ethernet, opcional: Wifi, Bluetooth
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Peso (métrico) 5,3 kg
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia/Nueva Zelanda), EAC (Rusia, Bielorrusia y Kazajistán), CCC (China) y China RoHS
Para utilizar con (aplicación) Impresora versátil con una amplia selección de accesorios para el marcado de cables y alambres, la identificación de productos, la seguridad y el marcado de edificios y la identificación en el campo electrónico y para aplicaciones Lean/5S
Cantidad 1 unidad
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación 220 V