Especificaciones
| Tipo de producto | Sign and Label Printer |
| Tipo de pantalla | Intuitive Touchscreen |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Anchura (métrico) | 305 mm |
| Altura (métrico) | 225 mm |
| Fondo (métrico) | 280.00 mm |
| Dimensiones (L x An) | 101 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Memoria | 50 MB internal memory |
| Modelo | BBP31 |
| Mostrar más |