Learn More
Brady™ BBP31 Sign and Label Printer
Product Code. 11761096 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Tipo de software:
Estación de trabajo Brady, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros
MarkWare
Unit Size:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Keyboard Type Tipo de software Unit Size
11761096 CYRILLIC MarkWare cada uno
11705495 AZERTY Estación de trabajo Brady, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros cada uno
11751096 AZERTY MarkWare cada uno
11791096 CYRILLIC Estación de trabajo Brady, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros cada uno
11771096 QWERTY Estación de trabajo Brady, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros cada uno
11731096 QWERTY MarkWare cada uno
11781096 QWERTZ Estación de trabajo Brady, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros cada uno
11741096 QWERTZ MarkWare cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11761096 Supplier Brady™ Supplier No. 710735
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Tipo de producto Sign and Label Printer
Tipo de pantalla Intuitive Touchscreen
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (métrico) 225.00 mm
Anchura (métrico) 305 mm
Altura (métrico) 225 mm
Fondo (métrico) 280.00 mm
Dimensiones (L x An) 101 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 225 x 305 x 225 mm
Capacidad de color monocromo/a
Memoria 50 MB internal memory
Modelo BBP31
Velocidad de impresión 76 mm/sec.
Resolución 300 ppp
Tipo de software MarkWare
Tipos de conector USB
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Peso (métrico) 6.5 kg
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia/Nueva Zelanda), EAC (Rusia, Bielorrusia y Kazajistán), CCC (China) y China RoHS
Para utilizar con (aplicación) Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels
Cantidad 1 Ea.
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación 220 V
Keyboard Type CYRILLIC
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.