Learn More
Brady™ Cintas de poliéster de alto rendimiento BBP31, azul claro
Código de producto. 11726415
Change view
Click to view available options
Anchura de la cinta (imperial):
0,5 in
1,125 in
2,25 in
4 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura de la cinta (imperial) unitSize
11726415 1,125 in cada uno
11716415 2,25 in cada uno
11706415 4 in cada uno
11736415 0,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11726415 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 117955
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el etiquetado de superficies de acero inoxidable y lisas. Las cintas de poliéster de alto rendimiento Brady™ BBP31 están fabricadas de poliéster B-569 y son ideales para su aplicación en superficies muy lisas o paneles rígidos.
  • Se aplican a superficies muy lisas
  • Ideales para el montaje de paneles rígidos
Especificaciones
Descripción Superficie compatible: suave
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Azul claro
Acabado Brillo
Formato Cartucho
Material Poliéster (B-569)
Tipo de producto Cinta de poliéster de alto rendimiento BBP31
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías de acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Tipo de software Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0,076 mm
Longitud (imperial) 100 ft
Longitud (métrico) 30,40 m
Anchura (métrico) 29 mm
Anchura de la cinta (imperial) 1,125 in
Alternate Part Number B30C-1125-569-LB