Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas para Reino Unido con desbobinador BBP12
Código de producto. 15522000
Change view
Click to view available options
Tipo de software:
Product CD, LabelMark 6 Pro CD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de software unitSize
15522000 Product CD, LabelMark 6 Pro CD cada uno
1 options
Código de producto. 15522000
Marca: Brady™ 195570
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Imprime con una calidad de 300 ppp. La impresora de etiquetas para Reino Unido con desbobinador Brady™ BBP12 crea etiquetas que pueden resistir temperaturas de nitrógeno líquido y autoclave.
  • Imprime una amplia gama de etiquetas de identificación de 10 a 112 mm ancho
  • De tamaño compacto, cabe en cualquier escritorio
  • El mejor precio/calidad del mercado para la impresión de bajo volumen
  • Calidad de impresión de 300 ppp estándar que permite la colocación precisa de imágenes y códigos de barras en etiquetas pequeñas&
  • La pantalla LCD a todo color y la intuitiva interfaz de software son fáciles de usar, por lo que no se requiere una formación exhaustiva
  • Menú de calibración simple con una impresión sencilla en 1-2-3 pasos
  • Conectividad Ethernet predeterminada, que le permite trabajar en una red
  • Conecte cualquier teclado universal a través de USB 2.0 para trabajar en modo autónomo
  • Imprima la hora y la fecha en sus etiquetas a través de la función de reloj de tiempo real
  • Gracias a su potente procesador de 32 bits y su memoria ampliada, puede imprimir hasta 100 mm/seg
  • La impresora es compatible con los lenguajes de programación Zebra™ y Eltron™ estándar del sector
  • Incluye un desbobinador gratuito para imprimir rollos de etiquetas más grandes
Especificaciones
Tipo de pantalla Full-color LCD
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (métrico) 258 mm
Anchura (métrico) 202 mm
Altura (métrico) 173 mm
Fondo (métrico) 258.00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 258 x 202 x 173 mm
Capacidad de color monocromo/a
Descripción BBP12 Label printer 300 dpi - UK with Unwinder and LabelMark Pro Software
Incluye Unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide, and LabelMark 6 Pro CD
Idiomas Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish
Memoria 64 MB
Velocidad de impresión 100 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Product CD, LabelMark 6 Pro CD
Tipos de conector Serie, USB, Ethernet
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 a 40 °C
Peso (métrico) 2.5 kg
Certificaciones/conformidad UL; cUL; CE; RoHS; EAC
Para utilizar con (aplicación) Identificación de activos, etiquetado de códigos de barras, marcado de cables, identificación de laboratorio
Cantidad 1 Ea.
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptor (UK)
Tensión 110 - 220 V