Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BBP12
Código de producto. 15430705 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Impresora de etiquetas con desbobinador
Impresora de etiquetas con desbobinador, UE
Kit de impresora de etiquetas para la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15430705 Impresora de etiquetas con desbobinador cada uno
15512000 Impresora de etiquetas con desbobinador, UE cada uno
15532000 Kit de impresora de etiquetas para la UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430705 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 195566
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Ofrece una alta velocidad de impresión con la capacidad de gestionar una amplia variedad de etiquetas de identificación. La impresora de etiquetas Brady™ BBP12 es una impresora de nivel básico para la identificación de muestras de laboratorio.
  • Imprime una amplia gama de etiquetas desde 10 mm hasta 112 mm de ancho
  • Imagen y posicionamiento de código de barras precisos en etiquetas pequeñas
  • Calidad de impresión estándar de 300 ppp
  • Pantalla LCD a todo color
  • Incluye un desbobinador externo para imprimir rollos de etiquetas más grandes
  • Funcionamiento autónomo, gracias a la posibilidad de conexión de un teclado universal
  • Dimensiones (An x F x Al): 202 mm x 258 mm x 173 mm
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas con desbobinador
Tipo de pantalla LCD en color
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (métrico) 202 mm
Altura (métrico) 173 mm
Fondo (métrico) 258,00 mm
Dimensiones (L x An) 173 x 202 mm
Capacidad de color monocromo/a
Descripción Impresora de etiquetas BBP12 con bobinador, fuente de alimentación EU
Incluye Esta impresora de etiquetas BBP12 viene en una caja de cartón. Se suministra con un desbobinador, cable USB, cable de alimentación, CD del producto y guía de inicio rápido
Idiomas Checo, holandés, inglés, finés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, kazajo, lituano, noruego (Bokmål), polaco, portugués, ruso, eslovaco, español, sueco, turco, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovakian, Spanish, Swedish, Turkish
Memoria 64 MB
Velocidad de impresión 100 etiquetas/día
Resolución 300 ppp
Tipo de software LabelMark, controlador basado en Windows para uso de software de terceros, Codesoft
Tipos de conector Serie, USB, Ethernet
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Peso (métrico) 2,5 kg
Certificaciones/conformidad UL; cUL; CE; RoHS; EAC
Para utilizar con (aplicación) Identificación de activos, etiquetado de códigos de barras, marcado de cables, identificación de laboratorio
Cantidad 1 unidad
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 110 - 240 V
Alternate Part Number BBP12-EU-DESBOBINADOR