Learn More
Brady™ BBP12 Impresora de etiquetas 300 ppp - Kit de laboratorio con BWS Suite
Descripción
- BBP™ 12 le brinda la versatilidad de imprimir todos sus tipos básicos de etiquetas desde una sola máquina, lo que ahorra costos, reduce el tiempo de inactividad y simplifica el etiquetado
- Más de 800 variedades de etiquetas, incluidos rollos a granel de alimentación externa y piezas personalizadas, para identificación general, marcado de cables, seguimiento de activos y más
- Los rollos y cintas de medios de núcleo pequeño diseñados específicamente proporcionan una instalación rápida y reducen el cambio con el tiempo
- Centrar el husillo de la cinta elimina prácticamente las arrugas de la cinta
- El tamaño reducido no desordenará su lugar de trabajo ni su sobremesa
- Los buques con licencia para la Brady Suite de estaciones de trabajo de su preferencia: Identificación de productos y cables, identificación de seguridad e instalaciones o identificación de laboratorio, lo que permite crear fácilmente una amplia gama de etiquetas y señales.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de impresora |
| Color | Azul, gris |
| Tipo de pantalla | LCD en color |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras de la serie THT, Impresoras de la serie PS, Impresoras de la serie 3PS, Impresoras de la serie HX, Impresoras de la serie 2HX |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Anchura (imperial) | 7,99 in |
| Anchura (métrico) | 202.95 mm |
| Altura (imperial) | 7,5 in |
| Altura (métrico) | 190.5 mm |
| Fondo (imperial) | 10,21 in |
| Show More |