Learn More
Brady™ Kit de impresora de etiquetas BBP12 UE con desbobinador, lector de códigos de barras y estación de trabajo Scan and Print Suite
Tienda Brady ProductosDescripción
La impresora™ de etiquetas BBP 12 incorpora una gran potencia en una herramienta compacta con su impresión de alta velocidad, una lista ampliada de opciones de etiquetado y un diseño simple y fácil de usar.
- Proporciona versatilidad para imprimir todos los tipos básicos de etiquetas desde una sola máquina, ahorrando costos y reduciendo el tiempo de inactividad.
- Más de 800 variedades de etiquetas, incluyendo rollos a granel de alimentación externa y piezas personalizadas para identificación general, marcado de cables, seguimiento de recursos y mucho más
- Los rollos y cintas de medios de núcleo pequeño especialmente diseñados proporcionan una instalación rápida y reducen el tiempo de cambio.
- Centrar el husillo de la cinta elimina prácticamente las arrugas de la cinta
- El tamaño reducido no desordenará su lugar de trabajo ni su sobremesa
- Se envía con desbobinador, lector de código de barras y Brady™ Aplicación de escaneo e impresión de estaciones de trabajo para el diseño de plantillas de etiquetas y la impresión automatizada de etiquetas activada manualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | LCD en color |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Anchura (imperial) | 8 in |
| Anchura (métrico) | 203 mm |
| Altura (imperial) | 7,5 in |
| Altura (métrico) | 191 mm |
| Fondo (imperial) | 10 in |
| Fondo (métrico) | 259 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 25.4 mm |
| Mostrar más |