Learn More
Brady™ Kit de impresora de etiquetas BBP12 UE con cortador y desbobinador
Código de producto. 15717042 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kit de impresora de etiquetas BBP12 UE; Velocidad de impresión: 101,6 mm/s; Resolución: 300 ppp; Tecnología de impresión: transferencia térmica; Peso (métrico): 2,3 kg; Capacidad de color: Monocromo
Código de producto.
15717042 Kit de impresora de etiquetas BBP12 UE; Velocidad de impresión: 101,6 mm/s; Resolución: 300 ppp; Tecnología de impresión: transferencia térmica; Peso (métrico): 2,3 kg; Capacidad de color: Monocromo
1 options
Código de producto. 15717042 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 195966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00€
    723.45€ / paquete de 1
    Ahorro 256.55€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La impresora de etiquetas BBP12 es una impresora de sobremesa de transferencia térmica de nivel básico, compacta, confiable y asequible, ideal para impresiones de bajo volumen en muchos materiales diferentes.
La BBP™12 le brinda la versatilidad de imprimir todos sus tipos de etiquetas básicas desde una sola máquina, ahorrando costos, reduciendo el tiempo de inactividad y simplificando su etiquetado.
  • Más de 800 variedades de etiquetas, incluyendo rollos a granel de alimentación externa y piezas personalizadas para identificación general, marcado de cables, seguimiento de recursos y mucho más
  • Los rollos y cintas de medios de núcleo pequeño diseñados específicamente proporcionan una instalación rápida y reducen el cambio con el tiempo
  • Centrar el husillo de la cinta elimina prácticamente las arrugas de la cinta
  • El tamaño reducido no desordenará su lugar de trabajo ni su sobremesa
  • Viene con cortador, desbobinador y regalo. Brady™ Paquete de software de diseño básico para estaciones de trabajo
Especificaciones
Tipo de pantalla LCD en color
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 203 mm
Altura (imperial) 7,5 in
Altura (métrico) 191 mm
Fondo (imperial) 10 in
Fondo (métrico) 259 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Impresora BBP12 con cortador preinstalado, desbobinador, USB Cable, cable de alimentación de la UE, CD del producto, guía de inicio rápido, Brady™ Suite Básica
Idiomas Checo, Holandés, Español, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Kazajo, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Eslovaco, Español, Sueco, Turco
Memoria 128 MB (memoria flash), 64 MB (SDRAM), tarjeta de memoria flash SD de hasta 32 GB
Modelo BBP12
Velocidad de impresión 101.6 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Ethernet, serie, USB
Sistema operativo Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Peso (imperial) 5.1 lb.
Peso (métrico) 2.3 kg
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables y alambres
Garantía 1 año
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number Cortador en U BBP12-EU