Learn More
Brady™ BBP12 Label Printer Electrical Kit
Código de producto. 15552000
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de impresora de etiquetas para Reino Unido
Kit de impresora de etiquetas para la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15552000 Kit de impresora de etiquetas para la UE cada uno
15562000 Kit de impresora de etiquetas para Reino Unido cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15552000 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 195815
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Provides everything necessary for wire and cable marking and identification needs. Brady™ BBP12 Label Printer Electrical Kit is ideal for customers who require low volume printing on different types of materials.
Kit includes:
  • BBP12 Thermal Transfer Printer
  • USB Cable and power cord,
  • Product CD, Quick Start Guide, and LabelMark Pro CD
  • Self-laminating vinyl thermal transfer printer labels
  • PermaSleeve Wire Marking Sleeves
  • Black 4900 Series thermal transfer printer ribbon (65 x 70mm)
  • Black 7950 Series thermal transfer printer ribbon (110 x 70mm)
  • Black 6600 Series thermal transfer printer ribbon (102 x 74mm)
Especificaciones
Tipo de producto Kit de impresora de etiquetas para la UE
Tipo de pantalla Color LCD
Print Technology Thermal Transfer
Anchura (métrico) 202 mm
Altura (métrico) 173 mm
Fondo (métrico) 258.00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Printer: 258 x 202 x 173 mm
Capacidad de color monocromo/a
Descripción BBP12 Label printer 300 dpi - Electrical Kit - EU
Incluye Unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide, a LabelMark Pro CD, THT-136-499-3, BPT-511-427, PS-187-2-WT-S, R4900 65mmx70m /O, R-7950 110MMX70M /O, R-6600 102MM X 74M/O
Idiomas Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmå, l), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish
Memoria 64 MB
Velocidad de impresión 100 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Compatible with CodeSoft, LabelMark, Windows based driver for 3rd party software use
Tipos de conector Serie, USB, Ethernet
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 a 40 °C
Peso (métrico) 2.5 kg
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE, RoHS, EAC
Para utilizar con (aplicación) Identificación de activos, etiquetado de códigos de barras, marcado de cables, identificación de laboratorio
Cantidad 1 Ea.
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptor (EU)
Tensión 110 - 220 V