Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BBP12, 300 ppp - UE con cortador, desbobinador y Brady Workstation LAB Suite
Código de producto. 17107011
Cambiar vista
Click to view available options
Resolución: 300 ppp
Código de producto.
17107011 Resolución: 300 ppp
1 options
Código de producto. 17107011 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 306867
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una impresora básica de sobremesa de transferencia térmica compacta, fiable y asequible.
  • La impresora de etiquetas Brady BBP™12 es una impresora básica de sobremesa de transferencia térmica compacta, fiable y asequible
  • Ideal para clientes de los mercados de sistemas eléctricos, voz y datos, laboratorio y electrónica especializada que requieren una impresión de bajo volumen en muchos materiales diferentes.
  • Permite imprimir etiquetas, cintas marcadoras de cables, fundas y mucho más.
  • La impresora viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma inmediata.
  • Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio.
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla LCD en color
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (métrico) 202,00 mm
Altura (métrico) 173 mm
Fondo (métrico) 258,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 258,00 x 202,00 x 173,00 mm
Capacidad de color monocromo/a
Incluye El cortador preinstalado se suministra con un desbobinador, cable USB, cable de alimentación, CD del producto, guía de inicio rápido y Brady Workstation Laboratory ID Suite
Velocidad de impresión 101,60 mm/s
Resolución 300 ppp
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de AC
Alternate Part Number BBP12-EU-U-C-LABS