Especificaciones
| Tipo de producto | Printer |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Anchura (métrico) | 260 mm |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Fondo (métrico) | 200 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Velocidad de impresión | 127 mm/sec. |
| Resolución | 200 dpi |
| Tipo de software | LabelMark |
| Para utilizar con (aplicación) | Identification, traceability and sustainable archiving of your products, cables, vials, tubes of labels, adhesives, cable marker and sleeve. |
| Mostrar más |