Learn More
BD Medios cromogénicos preparados en placas BBL™: Agar MI
Código de producto. 17343650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
17343650 20/paq. paquete de 20
1 options
Código de producto. 17343650 Proveedor BD N.º de proveedor 214986
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los medios de cultivo analizan el agua potable para detectar la presencia de E. coli y coliformes totales con el método de filtración por membrana
Detecta el grado de deterioro de la calidad del agua en los sistemas de distribución de agua potable y supervisa el progreso de la descontaminación. Proporciona resultados precisos y cuantificables; también requiere menos tiempo y es menos costosa que otras técnicas.
  • Medio cromogénico-fluorogénico para la detección de coliformes totales y Escherichia coli en 24 horas o menos
  • Bajo la luz ambiental, E. coli presenta un aspecto de color gris azulado; bajo la luz UV de onda larga, muestra una fluorescencia azul-verde
  • Los coliformes son de color crema bajo la luz ambiental y muestran fluorescencia azul-blanca bajo luz UV de onda larga
  • Cumple con el método 1604 de la EPA para el control del agua potable según la regla de coliformes totales y del agua de origen según el tratamiento de aguas superficiales
Aplicaciones:
Para el análisis de agua potable y ambiental, efluentes de plantas de tratamiento y fabricación de bebidas y productos farmacéuticos
Información de órdenes
Available dehydrated or in prepared 15 x 60mm plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EE. UU., EPA
Color Beige
Contenido y almacenamiento de 25 °C
Formato Placa preparada
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios agar MI
Formulación 5 g/l de proteosa peptona n.º 3, 3 g/l de extracto de levadura, 1 g/l de lactosa, 0,1 g/l de 4-metilumbeliferil-beta-D-galactopiranósido, 0,32 g/l de indoxil-beta-D-glucurónido, 7,5 g/l de cloruro sódico, 3,3 g/l de fosfato dipotásico, 1 g/l de fosfato monopotásico, 0,2 g/l de lauril sulfato de sodio, 0,1 g/l de desoxicolato de sodio, 15 g/l de agar, 5 mg/l de cefsulodina
Para utilizar con (aplicación) Para detectar y enumerar Escherichia coli y coliformes totales en el agua potable mediante la técnica de filtración por membrana
Tipo de empaquetado Placa
Cantidad 20/paq.